Learn More
Azuleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11348075 1 g 1 g
11358075 250 mg 250 miligramos
15478879 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11348075
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08271.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 275-51-4 | C10H8 | 128.174 g/mol
Azulene is used as an additive in ointments. It is an active ingredient in cosmetics, shaving creams and other topicals. It is used as antioxidant and in anti-inflammatory activities. It is involved in the colorimetric determination of furfural. It acts as ligand for low valent metals and forms pi complexes with both cyclopentadienyl and cylcloheptatrienyl ligands in organometallic chemistry. It is also used as precursor for the preparation of (azulene)Mo2 (CO)6 and (azulene)Fe2 (CO)5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azuleno se usa como aditivo en ungüentos. Es un ingrediente activo en cosméticos, cremas para afeitar y otros productos. Se utiliza como antioxidante y en actividades antiinflamatorias. Participa en la determinación colorimétrica del furfural. Actúa como ligando para metales de baja valencia y forma complejos pi con ligandos de ciclopentadienilo y cicloheptatrienilo en la química organometálica. También se utiliza como precursor para la preparación de (azuleno)Mo2 (CO)6 y (azuleno)Fe2 (CO)5.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 275-51-4
Fórmula molecular C10H8
Peso molecular (g/mol) 128.174
Número MDL MFCD00003810
Clave InChI CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
PubChem CID 9231
ChEBI CHEBI:31249
Nombre IUPAC azuleno
SMILES C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azulene
Punto de fusión 98°C to 101°C
Punto de ebullición 241°C to 243°C
Cantidad 1 g
Beilstein 969517
Índice Merck 14,926
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99%