Learn More
Barra de agitación magnética ovalada Azlon™
Utilice estas barras para una gran variedad de aplicaciones de agitación. Las barras agitadoras magnéticas ovaladas Azlon™ son ideales para matraces con fondo redondo.
13.40€ - 71.45€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material | Imán |
Cantidad | Paquete de 2 |
Forma | Óvalo |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10564535
|
Azlon
SWN520 |
20 mm |
32.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10656855
|
Azlon
SWN522 |
25 mm |
13.40€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10666855
|
Azlon
SWN524 |
30 mm |
21.35€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10779345
|
Azlon
SWN525 |
35 mm |
27.35€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10399304
|
Azlon
SWN526 |
40 mm |
26.05€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10655515
|
Azlon
SWN528 |
50 mm |
71.45€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Para una agitación eficiente
- Composición de PTFE
Especificaciones
Sí | |
Imán | |
Paquete de 2 | |
Óvalo |