Learn More
Barra de agitación magnética ovalada Azlon™
Utilice estas barras para una gran variedad de aplicaciones de agitación. Las barras agitadoras magnéticas ovaladas Azlon™ son ideales para matraces con fondo redondo.
Marca: Azlon SWN525
25.98 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Para una agitación eficiente
- Composición de PTFE
Especificaciones
16 mm | |
Paquete de 2 | |
Sí | |
Óvalo |
1,3 in | |
Imán | |
35 mm |