Learn More
Barra agitadora magnética octagonal Azlon™
Para aplicaciones de agitación. Las barras del agitador magnético octagonal Azlon™ están disponibles en varias longitudes.
Marca: Azlon SWN7010
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- With central pivot ring
- Shape gives increased turbulence at low speeds
Especificaciones
10 mm | |
2 | |
Magnet | |
38 mm |