Learn More
Barra agitadora magnética octagonal Azlon™
Para aplicaciones de agitación. Las barras del agitador magnético octagonal Azlon™ están disponibles en varias longitudes.
7.76€ - 30.12€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10402405
|
Azlon
SWN716 |
12 mm | 75 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
15718097
|
Azlon
SWN7010 |
10 mm | 38 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10309804
|
Azlon
SWN708 |
8 mm | 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10797255
|
Azlon
SWN710 |
8 mm | 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10696865
|
Azlon
SWN712 |
8 mm | 38 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10115924
|
Azlon
SWN714 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||||
Descripción
- Con anillo de giro central
- La forma proporciona mayor turbulencia a bajas velocidades