missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Barra agitadora magnética octagonal Azlon™

Para aplicaciones de agitación. Las barras del agitador magnético octagonal Azlon™ están disponibles en varias longitudes.

Marca:  Azlon SWN712

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10696865

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Con anillo de giro central
  • La forma proporciona mayor turbulencia a bajas velocidades
Especificaciones

Especificaciones

Central pivot ring
1.49 pulg
1.49 Lin.
2/Pk.
Yes
Octagon
8 mm
PTFE
Stir Bar
Magnet
38 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales