missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Barra agitadora magnética octagonal Azlon™

Para aplicaciones de agitación. Las barras del agitador magnético octagonal Azlon™ están disponibles en varias longitudes.

Marca:  Azlon SWN716

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10402405

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Con anillo de giro central
  • La forma proporciona mayor turbulencia a bajas velocidades
Especificaciones

Especificaciones

Anillo de giro central
2.9 pulg
2.9 pulg L
2/paq.
Yes
Octogonal
12 mm
PTFE
Barra agitadora
Imán
75 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales