Learn More
Barra agitadora magnética octagonal Azlon™
Para aplicaciones de agitación. Las barras del agitador magnético octagonal Azlon™ están disponibles en varias longitudes.
Marca: Azlon SWN708
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Con anillo de giro central
- La forma proporciona mayor turbulencia a bajas velocidades
Especificaciones
Anillo de giro central | |
0.51 pulg | |
2/Pk. | |
Yes | |
Octogonal |
8 mm | |
0.51 Lin. | |
Magnet | |
13 mm |