Learn More
Barra agitadora cilíndrica Azlon™
Disponibles en diversas longitudes. La barra agitadora cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
Marca:  Azlon SWN670
16.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10605335
  • 17.05€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disponibles en diversas longitudes.La barra de agitación cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
  • Diseño liso con extremos redondeados
  • Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano
Especificaciones
Especificaciones
8 mm
Barra agitadora
Imán
45 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Paquete de 2
Cilíndrico