Learn More
Barra agitadora cilíndrica Azlon™
Descripción
Disponibles en diversas longitudes. La barra de agitación cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
- Diseño liso con extremos redondeados
- Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 0,23 pulg de longitud |
| Longitud (imperial) | 0,23 in |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 3 mm |
| Longitud (métrico) | 6 mm |
| Material | Imán |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo | Barra agitadora |