Learn More
Barra agitadora cilíndrica Azlon™
Disponibles en diversas longitudes. La barra agitadora cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
Marca:  Azlon SWN674
33.77 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.07200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10462395
  • 35.55€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Disponibles en diversas longitudes.La barra de agitación cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
  • Diseño liso con extremos redondeados
  • Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano
Especificaciones
Especificaciones
9 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Barra agitadora
Imán
60 mm
2,36 in
2,36 pulg de longitud
Paquete de 2
Cilíndrico