Learn More
Barra agitadora cilíndrica Azlon™
Disponibles en diversas longitudes. La barra agitadora cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
Marca: Azlon SWN662
14.54 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00810kg
Descripción
Disponibles en diversas longitudes.La barra de agitación cilíndrica Azlon™ es adecuada para una amplia gama de recipientes de fondo plano.
- Diseño liso con extremos redondeados
- Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano
Especificaciones
6 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Barra agitadora | |
Imán | |
25 mm |
0,98 in | |
0,98 pulg de longitud | |
Paquete de 2 | |
Sí | |
Cilíndrico |