Learn More
Axygen™ Pipeta digital Axypet™ de canal único, calibración 3 x 4 ALT
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
281.00€ - 311.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO17025 |
---|---|
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Axypet™ |
Tipo | Pipeta monocanal |
Cantidad | 1/paq., 1/caja |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17293614
|
Axygen™
AP-2-ALT |
De 0,1 to 2 μl |
286.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17233604
|
Axygen™
AP-10-ALT |
De 0,5 to 10 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17293624
|
Axygen™
AP-5000-ALT |
De 1 a 5 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17293604
|
Axygen™
AP-10ML-ALT |
De 1 a 10 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17213624
|
Axygen™
AP-20-ALT |
De 2 to 20 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17273624
|
Axygen™
AP-50-ALT |
De 5 to 50 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17253604
|
Axygen™
AP-100-ALT |
De 10 to 100 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17233624
|
Axygen™
AP-200-ALT |
De 20 to 200 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17253624
|
Axygen™
AP-250-ALT |
De 50 to 250 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17273604
|
Axygen™
AP-1000-ALT |
De 100 to 1000 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- ISO 17025 Pre-calibrated
- Thumb-friendly soft spring pipetting system reduces fatigue
- Unique side EZIject button option reduces thumb movement (Left handed EZIject button available by special order).
- Finger-hook provides for a more relaxed grip
- Large ergonomic push button is easy on the thumb during contact
- Locking feature prevents accidental volume changes during pipetting procedures
Especificaciones
ISO17025 | |
Axypet™ | |
1/paq., 1/caja |
1 | |
Pipeta monocanal |