Learn More
Axygen™ Pipeta digital Axypet™ de canal único, calibración 3 x 4 ALT
High levels of accuracy and precision with design innovations to make pipetting more comfortable during prolonged periods of time.
Marca: Axygen™ AP-50-ALT
Detalles adicionales : Peso : 0.23080kg
Descripción
- Calibrado previamente de acuerdo con ISO 17025
- El sistema de pipeteo con resorte suave cómodo para el pulgar reduce la fatiga.
- La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar (botón EZIject para mano izquierda disponible como pedido especial).
- El gancho para dedo proporciona un agarre más relajado.
- El gran botón pulsador ergonómico es cómodo para el pulgar durante el contacto.
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo.
Especificaciones
ISO17025 | |
Axypet™ | |
De 5 to 50 μl |
1 | |
Pipeta monocanal | |
1/paq., 1/caja |