Learn More
Tapones de tubos Axygen™
Diseñadas para adaptarse a tubos de ensayo de vidrio y plástico de 10 a 16 mm estándar
Marca:  Axygen AS-13MM-G
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12581328
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Uniquely molded and pliable cap
  • Available in range of colors
AxyCap Closures
  • Fits 10mm, 12mm, 13mm and 16mm
  • AxyCap seals over the rim, on smaller tubes and within 16mm tubes
AxySaver Closures
  • Soft pliable secondary closures
  • Plastic thats piercable and allows for direct tube sampling
Especificaciones
Especificaciones
Test Tube Cap
Green
12 to 13 mm
12 to 13 mm Tubes
Plastic
0.47 to 0.51 in.
Non-sterile