Learn More
Tapones de tubos Axygen™
Diseñadas para adaptarse a tubos de ensayo de vidrio y plástico de 10 a 16 mm estándar
211.86€ - 378.78€
Código de producto | Marca | Color | Material | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12581318
|
Axygen
AC-PE-B |
Azul | Polietileno | De 10 a 16 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12581328
|
Axygen
AS-13MM-G |
Green | Plastic | 12 to 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12561328
|
Axygen
AS-13MM-B |
Blue | Plastic | 12 to 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12521338
|
Axygen
AS-13MM-W |
White | Plastic | 12 to 13 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12581338
|
Axygen
AS-16MM-L |
Lavender | Plastic | 16 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12541338
|
Axygen
AS-16MM-B |
Blue | Plastic | 16 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12591338
|
Axygen
AS-16MM-R |
Red | Plastic | 16 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12501348
|
Axygen
AS-16MM-W |
White | Plastic | 16 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Tapón exclusivamente moldeado y flexible
- Disponibles en una gama de colores
Tapones AxyCap
- Se adapta a 10 mm, 12 mm, 13 mm y 16 mm
- Tapones AxyCap sobre el borde, en tubos más pequeños y tubos de 16 mm
- Tapones secundarios suaves y flexibles
- Plástico perforable que permite el muestreo directo de los tubos
Especificaciones
Test Tube Cap | |
Non-sterile |