Learn More
Axygen™ IMAG Handheld Magnetic Beads Separation Devices
Transform low throughput to high throughput separation by a flip of a tube or microplate
1300.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Purificación y limpieza de ácidos nucleicos, ensayos basados en células, purificación de anticuerpos y proteínas |
---|---|
Incluye | Imanes fuertes que proporcionan un tiempo de separación de menos de 30 segundos |
Cantidad | Unidad |
Código de producto | Marca | Formato | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15879692
|
Axygen™
IMAG-96P |
Placa de 96 pocillos | 96 Microplacas |
1300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
The use of magnetic separation devices (MSDs) are essential in any paramagnetic beads-based purification process. Traditionally, MSDs are not optimized for manual use and most require electrically powered liquid handling systems. IMAG MSDs are available in tube or microplate format and are designed to simplify the manual processing of magnetic bead separations, including nucleic acid purification and clean-up, cell-based assays, and antibody and protein purifications.
- IMAG MSDs accommodate single tube or 96-well microplate formats
- Fast separation time
- Strong magnets enable less than 30-second separation times
- Holds tubes or microplate enabling fast wash steps
- Manual operation enables low or high throughput
Especificaciones
Purificación y limpieza de ácidos nucleicos, ensayos basados en células, purificación de anticuerpos y proteínas | |
Imanes fuertes que proporcionan un tiempo de separación de menos de 30 segundos | |
Unidad |