Learn More
Axygen™ Dispositivos portátiles de separación de microesferas magnéticas IMAG
Código de producto. 15879692 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Placa de 96 pocillos
Tubo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Tamaño de la unidad
15879692 Placa de 96 pocillos cada uno
17246740 Tubo -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15879692 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor IMAG96P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1365.47€ / paquete de 1
    Ahorro 139.53€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Transforme un rendimiento bajo en una separación de alto rendimiento mediante un cambio de tubo o microplaca
El uso de dispositivos de separación magnética (MSDS) es esencial en cualquier proceso de purificación basado en microesferas paramagnéticas. Tradicionalmente, los MSD no están optimizados para el uso manual y la mayoría requieren sistemas eléctricos de manipulación de líquidos. Los MSD IMAG están disponibles en formato de tubo o microplaca y están diseñadas para simplificar el procesamiento manual de separaciones de microesferas magnéticas, incluyendo purificación y limpieza de ácidos nucleicos, ensayos basados en células y purificaciones de anticuerpos y proteínas.
  • Los MSD IMAG admiten formatos de un solo tubo o de microplaca 96 pocillos
  • Tiempo de separación rápido
        - Los imanes potentes permiten tiempos de separación de menos de 30 segundos.
        - Sostiene tubos o microplacas, lo que permite pasos de lavado rápidos.
  • El funcionamiento manual permite un rendimiento bajo o alto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de 96 pocillos
Isolation Technology Gránulo magnético
Para utilizar con (equipo) 96 Microplacas
Para utilizar con (aplicación) Purificación y limpieza de ácidos nucleicos, ensayos basados en células, purificación de anticuerpos y proteínas
Incluye Imanes potentes que proporcionan un tiempo de separación de menos de 30 segundos.
Tipo de producto Dispositivo de separación magnética
Cantidad Cada uno