Learn More
Axygen™ Puntas de corte de gel Axygen™: 1.1 x 4 mm
Apto para la mayoría de las pipetas de 1000 ul. Disponibles en bolsas y gradillas.
Marca:  Axygen™ TGL-1140-R
Detalles adicionales : Peso : 6.35000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12716629
  • 1090.00€ / paquete de 2400
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las puntas de corte de gel Axygen™ están diseñadas para eliminar las bandas del gel de agarosa. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa
  • Diseñadas para eliminar bandas del gel de agarosa
  • Manejo con una sola mano
  • Pulsador para liberar el gel
  • Botón eyector para liberar la punta
  • Reduzca la contaminación cruzada
  • Las puntas se ajustan a las pipetas de 1000 µl estándar
  • Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa.
  • Apirógenos
  • No estériles
Especificaciones
Especificaciones
1000 µl
Transparente
Sin ADNasa ni ARNasa
48 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Polipropileno
No estéril
1,1 x 4 mm
Gradilla
Sí
2, 5 μl