Learn More
Axygen™ Puntas de corte de gel Axygen™: 1.1 x 4 mm
Apto para la mayoría de las pipetas de 1000 ul. Disponibles en bolsas y gradillas.
152.88€ - 1090.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1000 µl |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Color | Transparente |
Longitud (métrico) | 1,1 x 4 mm |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12565717
|
Axygen™
TGL-1140 |
A granel |
775.00€
paquete de 2500 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12716629
|
Axygen™
TGL-1140-R |
Gradilla |
1090.00€
paquete de 2400 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12538017
|
Axygen™
TGL-1140-R |
Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Ajuste universal para pipetas de grado investigación
- Longitudes variadas para acceder al fondo de pocillos de gel y recipientes estrechos
- Graduaciones de 2 y 5 μl para una rápida comprobación del volumen
Especificaciones
1000 µl | |
Transparente | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Polipropileno |
No estéril | |
1,1 x 4 mm | |
Sí | |
2, 5 μl |