Learn More
Axygen™ Puntas de corte de gel Axygen™: 1.1 x 4 mm
Apto para la mayoría de las pipetas de 1000 ul. Disponibles en bolsas y gradillas.
Marca: Axygen™ TGL-1140
Detalles adicionales : Peso : 2.27000kg
Descripción
Las puntas de corte de gel Axygen™ están diseñadas para eliminar las bandas del gel de agarosa. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa.
- Diseñadas para eliminar bandas del gel de agarosa
- Manejo con una sola mano
- Pulsador para liberar el gel
- Botón eyector para liberar la punta
- Reduzca la contaminación cruzada
- Las puntas se ajustan a las pipetas de 1000 µl estándar
- Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de RNasa/DNasa
- Apirógenos
- No estériles
Especificaciones
1000 µl | |
Transparente | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Carga de gel | |
Sí | |
2, 5 μl |
No estéril | |
1,1 x 4 mm | |
A granel | |
250 puntas/gradilla, 10 gradillas/caja | |
Polipropileno |