Learn More
Axygen™ Pipeteadores Axygen™ Axypet-16
de 16 canales para formatos de 384/1536 pocillos
841.00€ - 868.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Número de canales | 16 |
Línea de productos | Axypet™ |
Tipo | Pipette |
Código de producto | Marca | Exactitud | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Exactitud | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15723957
|
Axygen™
AP-16 |
Del ±2,5 al 1% | Blanco | De 0,5 to 10 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15733957
|
Axygen™
AP-16-2 |
Del ±12 al 2% | Color morado | De 0,2 to 2 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11356234
|
Axygen™
AP-16-50 |
Del ±2,5 al 1% | Rojo | De 5 to 50 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Ajuste de volumen con una mano y bloqueo de volumen
- Se adaptan completamente al uso con la mano izquierda y derecha
- Esterilizables en autoclave
- El mango ergonómico permite un funcionamiento sencillo
- El tapón del émbolo está codificado por colores para facilitar la identificación
- Disponibles en tres intervalos de volumen diferentes: de 0.2 a 2 μl, de 0.5 a 10 μl, de 5 a 50 μl
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
16 | |
Axypet™ | |
Pipette |