Learn More
Axygen™ Pipeteadores Axygen™ Axypet-16
de 16 canales para formatos de 384/1536 pocillos
Marca: Axygen™ AP-16
Detalles adicionales : Peso : 0.96000kg
Descripción
Altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos períodos de tiempo.
- Algunas están precalibradas según ISO 17025
- El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
- La opción de botón EZIject lateral exclusiva reduce el movimiento del pulgar (botón EZIject con la mano izquierda disponible por orden especial).
- El gancho para dedo proporciona un agarre más relajado
- El gran botón pulsador ergonómico es fácil para el pulgar durante el contacto
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo
Características adicionales de la pipeta multicanal:
- El botón pulsador y el botón expulsor están situados ergonómicamente
- La barra expulsora curva permite expulsar las puntas en pasos, lo que reduce la fuerza necesaria para la expulsión
- El colector de puntas gira 360°
- Cada canal de la pipeta tiene un conjunto de pistón de precisión individual para garantizar la exactitud y reproducibilidad de una serie de pipeteo a la siguiente
- Los ejes se retiran cuando se presionan contra una fila de puntas
- Cada eje se mueve de forma independiente, lo que minimiza el atasco de las puntas
- El micrómetro es continuamente ajustable para la selección de volúmenes enteros o fraccionarios
Especificaciones
Del ±2,5 al 1% | |
Blanco | |
Axypet™ | |
De 0,5 to 10 μl |
Esterilizable en autoclave | |
16 | |
Pipette |