Learn More
Axygen™ Puntas de automatización Axygen™ para STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™, transparentes, sin filtro, bloque anidado para gradillas de puntas
Para un rendimiento óptimo con diversos sistemas de manipulación de líquidos automatizados
Marca: Axygen™ HT-50-C-STK
Detalles adicionales : Peso : 9.24000kg
Descripción
Axygen ofrece una completa línea de puntas para los sistemas de automatización de Hamilton™ Microlab™.
Las puntas están:
- Fabricadas según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenas
- Disponibles como no estériles, estériles, sin filtro y con filtro.
- Disponible en gradilla de puntas colgante de 96 pocillos y bloque anidado para rack y formato de gradilla de colocación sobre mesa individual
- Diseñadas para las estaciones de trabajo Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™
Especificaciones
50 μl | |
No estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización, Round | |
120 gradillas/caja | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Rack apilado | |
4 gradillas/paquete, 30 paquetes/caja | |
Hamilton™ MICROLAB™ STAR, Hamilton™ MICROLAB™ STARlet, Hamilton™ MICROLAB™ STARplus |