Learn More
Axygen™ Puntas de automatización Axygen™ para STAR, STARlet, STARplus y Nimbus™, transparentes, sin filtro, bloque anidado para gradillas de puntas
Para un rendimiento óptimo con diversos sistemas de manipulación de líquidos automatizados
1200.00€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Declaraciones de limpieza | Sin DNasa, RNasa ni pirógenos |
Para utilizar con (aplicación) | Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15561403
|
Axygen™
HT-50-C-STK |
50 μl | No estéril |
1200.00€
paquete de 11520 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Las puntas de automatización de la marca Axygen se han diseñado para ser compatibles con puntas de fabricantes de equipo original, lo que garantiza una compatibilidad completa y un ajuste uniforme.' Una de las ofertas de productos más amplia en combinación con nuestro exigente aseguramiento y control de calidad en el diseño le permiten obtener un rendimiento óptimo independientemente del sistema de manipulación de líquidos automatizado que esté utilizando.- Compatibles con Hamilton™ Microlab™ STAR, STARlet y STARplus
- Certificadas como libres de ADNasa/ARNasa, apirógenas
- Con o sin filtros resistentes a aerosoles
- Estériles o no estériles
Especificaciones
Sin filtro | |
No esterilizable en autoclave | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización, Round | |
Polipropileno |
Transparente | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Rack apilado | |
4 gradillas/paquete, 30 paquetes/caja |