Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 300 μl
Las puntas de punta fina se adaptan a las marcas de pipetas más populares
Marca: Axygen™ T-350-C-R
Detalles adicionales : Peso : 8.16000kg
Descripción
- Volumen de la punta: 300 μL
- Color de la punta: Transparente
- Tipos de punta de punta fina
- También disponible en Maxymum Recovery™
Información de órdenes
A granel: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja
En gradilla: 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
De 1 a 300 μl | |
Transparente | |
Gradilla | |
Gradilla con bisagras | |
Polipropileno |
No estéril | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
MicroPoint, Universal | |
Pipeta de ajuste universal |