Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 300 μl
Las puntas de punta fina se adaptan a las marcas de pipetas más populares
31.25€ - 252.08€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 1 a 300 μl |
---|---|
Color | Transparente |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas |
Estilo de punta | MicroPoint, Universal |
Para utilizar con (equipo) | Pipeta de ajuste universal |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11354255
|
Axygen™
T-350-C |
No estéril | A granel |
31.25€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12669535
|
Axygen™
T-350-C-R-S |
Estéril | Gradilla |
71.70€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11384255
|
Axygen™
T-350-C-R |
No estéril | Gradilla |
60.70€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12531348
|
Axygen™
T-350-C |
No estéril | A granel |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12083879
|
Axygen™
T-350-C-R |
No estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12746609
|
Axygen™
T-350-C-R-S |
Estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Volumen de la punta: 300 μL
- Color de la punta: Transparente
- Tipos de punta de punta fina
- También disponible en Maxymum Recovery™
Información de órdenes
A granel: 1000 puntas/paquete, 240 paquetes/caja
En gradilla: 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Especificaciones
De 1 a 300 μl | |
Sin ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas | |
Pipeta de ajuste universal |
Transparente | |
MicroPoint, Universal | |
Polipropileno |