Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universal de 200 μl Axygen™, 200 μl, biseladas, referencia
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
Marca: Axygen™ TR-222-Y-R
Detalles adicionales : Peso : 1.31400kg
Descripción
- La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Maxymum Recovery permite la recuperación completa de muestras valiosas y el ahorro en reactivos costosos
- Puntas de calibre ancho de tamaño de orificio: 1.52 mm (0.062 pulg), ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
- Las marcas de graduación permiten una confirmación visual del volumen aspirado por el pipeteador
- Las puntas preesterilizadas se han irradiado con un haz electrónico para evitar la degradación del producto
- El entorno de fabricación en sala limpia certifica la seguridad de los productos para ARNasa y ADNasa y pirógenos
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel, de gradillas o de gradillas apilables.
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Gradilla con bisagras | |
Sí | |
10, 50, 100 μl |
Sin filtro | |
Amarillo | |
Sin DNasa, RNasa ni pirógenos | |
Biselado, Universal | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |