Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universal de 200 μl Axygen™, 200 μl, biseladas, referencia
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
27.05€ - 545.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Graduated | Sí |
Material | Polipropileno |
Graduaciones | 10, 50, 100 μl |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12126890
|
Axygen™
TR-222-C |
Transparente | No estéril | A granel |
27.05€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12581298
|
Axygen™
TR-222-C-L-STK |
Transparente | No estéril | Recarga |
281.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12525547
|
Axygen™
TR-222-C-R |
Transparente | No estéril | Gradilla |
52.60€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12535547
|
Axygen™
TR-222-C-R-S |
Transparente | Estéril | Gradilla |
60.70€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12545547
|
Axygen™
TR-222-Y-R |
Amarillo | No estéril | Gradilla |
59.90€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12555547
|
Axygen™
TR-222-Y-R-S |
Amarillo | Estéril | Gradilla |
63.45€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12581368
|
Axygen™
TR-222-Y |
Amarillo | No estéril | A granel |
545.00€
paquete de 20000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12716639
|
Axygen™
TR-222-Y-R |
Amarillo | No estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12706639
|
Axygen™
TR-222-C-R-S |
Transparente | Estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12726639
|
Axygen™
TR-222-Y-R-S |
Amarillo | Estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
12796629
|
Axygen™
TR-222-C-R |
Transparente | No estéril | Gradilla |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- La punta optimizada reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Maxymum Recovery permite la recuperación completa de muestras valiosas y el ahorro en reactivos costosos
- Puntas de calibre ancho de tamaño de orificio: 1.52 mm (0.062 pulg), ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
- Las marcas de graduación permiten una confirmación visual del volumen aspirado por el pipeteador
- Las puntas preesterilizadas se han irradiado con un haz electrónico para evitar la degradación del producto
- El entorno de fabricación en sala limpia certifica la seguridad de los productos para ARNasa y ADNasa y pirógenos
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel, de gradillas o de gradillas apilables.
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
Sí | |
10, 50, 100 μl |
Sin filtro | |
Polipropileno |