Learn More
Axygen™ Puntas de pipeta universales Axygen™ de 200 μl: 200 μl, calibre ancho
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
Marca: Axygen™ T-205-WB-C-R-S
340.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23272" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
- El biselado de punta optimizado reduce el cuelgue de muestras y mejora la exactitud de pipeteado
- Maxymum Recovery permite la recuperación completa de muestras valiosas, lo que supone un ahorro de reactivos caros
- Las puntas de calibre ancho de tamaño de orificio de 1.52 mm (0.062 pulg) son ideales para el pipeteo de materiales viscosos, ADN genómico o cultivos celulares delicados
- Las marcas de graduación permiten una confirmación visual del volumen de aspiración de la pipeta
- Las puntas se han esterilizado previamente con haces de electrones para evitar la degradación del producto
- El entorno de fabricación en sala limpia certifica la ausencia en los productos de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel, de gradillas o de gradillas apilables.
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
Transparente | |
Libre de DNasa, RNasa y pirógenos | |
Genómico/Orificio ancho, Universal | |
Polipropileno |
Estéril | |
Autoclavable | |
Racl | |
Pipeta Universal Fit |