Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen de 1.5 ml
Con junta tórica resistente a productos químicos
Marca:  Axygen™ SCT-150-R
Detalles adicionales : Peso : 7.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12759538
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
Especificaciones
Especificaciones
20,000 x g
Red
1.5 mL
Non-looped
Non-sterile
Screw Cap
RNase, DNase, pyrogen-free
Polypropylene
Polypropylene
O-ring
No
Conical