Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen de 1.5 ml
Código de producto. p-4102757 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Color del tapón:
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rojo
Rosa
Transparente
Varios
Verde
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 4000
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad Color del tapón unitSize
12769528 No estéril Marrón paquete de 4000
12739528 No estéril Varios paquete de 4000
13181774 Estéril Varios paquete de 4000
11340375 Estéril Varios paquete de 500
11370375 No estéril Transparente paquete de 500
12176830 No estéril Transparente paquete de 4000
12186830 Estéril Transparente paquete de 4000
11380375 Estéril Transparente paquete de 500
12799528 No estéril Verde paquete de 4000
12709538 No estéril Gris paquete de 4000
12739538 No estéril Naranja paquete de 4000
12749538 No estéril Rosa paquete de 4000
12759538 No estéril Rojo paquete de 4000
11330385 No estéril Rojo paquete de 500
12759558 No estéril Violeta paquete de 4000
12769558 No estéril Blanco paquete de 4000
16 options
Código de producto. 12769528
Marca: Axygen™ SCT150BR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con junta tórica resistente a productos químicos
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
  • Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
  • Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
  • Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
  • La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 x g
  • Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
  • Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos
Color del tapón Marrón
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 1.5 mL
Material Polipropileno
Formato Sin lazo
Incluye O-ring
Esterilidad No estéril
Graduated No
Tipo de tapón Screw Cap
Forma del fondo Conical
RCF máx. 20,000 x g