Learn More
Axygen™ Tubos con tapón de rosca cónicos Axygen de 1.5 ml
Con junta tórica resistente a productos químicos
Marque: Axygen™ SCT-150-C-S
Informations supplémentaires : Peso : 7.71000kg
Description
Para una amplia gama de necesidades de laboratorio, como la recogida, el procesamiento, la centrifugación, el almacenamiento y el envasado/envío.
- Disponibles como tubos preesterilizados y no estériles
- Los tubos con tapón no estériles tienen tapones no acoplados sin lazo con juntas tóricas
- Los tubos con tapón preesterilizados tienen tapones sin lazo acoplados con juntas tóricas
- La junta tórica con diseño de rosca garantiza un cierre uniforme que permite la centrifugación hasta 20 000 × g
- Los tubos con tapón de rosca Maxymum Recovery™ están disponibles como pedido especial
- Hay disponibles tapas en una gama de colores para facilitar la identificación
Spécification
20000 xG | |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
Polipropileno | |
Transparente | |
Sin lazo | |
500/Paq. | |
No | |
Cónicos |
Tapón roscado | |
Transparente | |
1,5 ml | |
Polipropileno | |
Junta tórica | |
Estéril | |
Tapón de rosca |