Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™ Código de producto.: 11760095
Fecha estimada de envoi: 12-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00€
    682.00€ / paquete de 4800
    Ahorro 10.00€
    1% Descuento
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11760095
150μL, Con filtro, Estéril, Estéril y preparado para PCR, paquete de 4800
Click to view available options
Volumen (métrico):
50µL
80μL
100 pl
150μL
200μL
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 4800
Código de producto. 11760095
Marca: Thermo Scientific™ 923021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00€
    682.00€ / paquete de 4800
    Ahorro 10.00€
    1% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-02-2026
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Aumente el rendimiento del pipeteo con estas puntas de automatización, que se someten a un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la precisión y la uniformidad.
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
Características:
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 150μL
filtradas por Con filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización
Para utilizar con (equipo) Estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Zymark™/Caliper™
Línea de productos Caliper Zymark
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™ >