Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
Características:
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 80μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización |
| Para utilizar con (equipo) | Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations |
| Línea de productos | ART |
| Fit for Purpose | Estéril y preparado para PCR |