Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), compatible con automatización, 0,45 μm
Rendimiento sin problemas en una gran variedad de sistemas automatizados
Marca:  Merck SLHNBZ5NK
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014450
  • 3575.00€ / paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Descripción
Filtros de jeringa Millex™ no estériles y compatibles con la automatización:
  • Diseñados para proporcionar eficiencia de filtración para disolución y otras aplicaciones automatizadas de preparación de muestras
  • La carcasa abovedada garantiza un suministro fiable de los filtros
  • Disponibles en una gran variedad de tipos de membrana y tamaños de poro, incluidas unidades con prefiltros para muestras cargadas de partículas.
  • Disponibles en tubos dispensadores o a granel para su uso con sistemas de cambio de filtros automatizados
  • Conexión Luer-Lock™ optimizada para una alineación y ajuste precisos
Aplicaciones:
  • Prueba de disolución de fármacos
  • Preparación de muestras automatizada
  • Aclarado de soluciones que contienen altos niveles de partículas
Información de órdenes
Las unidades de filtración se suministran en paquetes de 200 (8 tubos que contienen 25 unidades de filtración que se cargan directamente en el sistema) o en paquetes de 1000 (sin tubos).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sí
0,45 μm
3,9 cm2
<200 μl
Luer Lock hembra
Glass Fiber
1000/Pk.
100 mL
25 mm
Nailon
No estéril
Preparación de muestras analíticas
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Luer-Slip macho
100 psi
Filtro Millex compatible con automatización
21 mm