Learn More
Merck Filtro de jeringa Millex™, Durapore™ (PVDF), compatible con automatización, 0,45 μm
Rendimiento sin problemas en una gran variedad de sistemas automatizados
894.00€ - 3575.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | Nailon |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 3,9 cm2 |
Código de producto | Marca | Prefiltro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Prefiltro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10288330
|
Merck
SLHNBZ5NZ |
GF/B | 200Pack |
1035.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10549202
|
Merck
SLHNDZ5NZ |
None | 200Pack |
894.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10440781
|
Merck
SLHNDZ5NK |
None | 1000/Pk. |
3170.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10014450
|
Merck
SLHNBZ5NK |
Glass Fiber | 1000/Pk. |
3575.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Uso con estaciones de trabajo TPW Zymark™ BenchMate™, TPW™ II, y MultiDose™, así como con estaciones Zymate™ que utilizan la filtración.
- La carcasa de polietileno de alta densidad y resistente a la presión evita las paradas del instrumento
- Algunas membranas también incluyen un prefiltro de fibra de vidrio de borosilicato para procesar soluciones que contienen altos niveles de partículas
- No estéril
- Membrana de PVDF hidrófila Durapore™: Para esterilización/aclarado con menor unión de proteínas de soluciones acuosas y orgánicas suaves
- Membrana de PTFE hidrófila: Baja unión de proteínas, membrana de LCR para el procesamiento y aclarado de soluciones acuosas y orgánicas
- Membrana de nailon: Amplia compatibilidad química para el procesamiento y aclarado de soluciones acuosas y orgánicas
- Prefiltro de fibra de vidrio B: Para el procesamiento y aclarado de soluciones acuosas y orgánicas que contienen altos niveles de partículas
Información de órdenes
Las unidades de filtración se suministran en paquetes de 200 (8 tubos que contienen 25 unidades de filtración que se cargan directamente en el sistema) o en paquetes de 1000 (sin tubos).
Especificaciones
Sí | |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Luer-Slip macho | |
100 mL |
Nailon | |
No estéril | |
Preparación de muestras analíticas | |
Luer Lock hembra | |
100 psi | |
25 mm |