Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers made from Heavy-Duty BHD, for sterilization processes
Marca: Keystone Cleanroom Products MFNWB16
Detalles adicionales : Peso : 4.99320kg
Descripción
- Los minimanguitos BHD esterilizables en autoclave proporcionan un medio práctico para cubrir matraces, vasos de precipitados, contenedores, botellas de medios, válvulas, tuberías y mangueras
- Los tapones se pueden usar para evitar que el polvo y otras partículas entren en orificios de cualquier tamaño
- Se puede utilizar durante la esterilización para reducir el tiempo de envoltura
- Transpirable, a la vez que proporciona una barrera aceptable después de la esterilización
- Utiliza un cierre elástico de caucho sin látex para crear un sello positivo alrededor de todas las aberturas
- Procesados y envasados en áreas de producción de salas limpias ISO 6 y 8
- Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
Especificaciones
Esterilizable en autoclave hasta 135 °C | |
Azul | |
Celulosa | |
500/paq. | |
De 8 pulg a 12 pulg. |
Certificado de conformidad (COC) | |
Esterilización por vapor | |
Bolsa de polietileno fácil de rasgar con sellado térmico | |
16 in |