Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Muff Covers made from Heavy-Duty BHD, for sterilization processes
1705.00€ - 3480.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave hasta 135 °C |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
Color | Azul |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
Material | Celulosa |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17748427
|
Keystone Cleanroom Products
MFNWB04 |
De 1 pulg a 1,75 pulg. |
1705.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17758427
|
Keystone Cleanroom Products
MFNWB05 |
De 1,75 pulg a 2,5 pulg. |
1970.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17768427
|
Keystone Cleanroom Products
MFNWB07 |
De 6 a 10 cm (de 2,5 a 4 pulgadas) |
2345.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17778427
|
Keystone Cleanroom Products
MFNWB08 |
De 3,5 pulg a 4,75 pulg. |
2440.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17788427
|
Keystone Cleanroom Products
MFNWB09 |
De 4 pulg a 5,5 pulg. |
2630.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17798427
|
Keystone Cleanroom Products
MFNWB12 |
De 5,5 pulg a 8 pulg. |
3480.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17708437
|
Keystone Cleanroom Products
MFNWB16 |
De 8 pulg a 12 pulg. |
2460.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Autoclavable BHD Mini-Muffs provide a convenient means to cover flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
- Closures can be used to prevent dust and other particulate from entering orifices of any size
- Can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
- Breathable, while providing an acceptable barrier post sterilization
- Utilizes a latex-free, rubber elastic closure to create a positive seal around all openings
- Processed and packaged in ISO 6, and 8 Clean Room Production Areas
- Autoclavable up to 135°C
Especificaciones
Esterilizable en autoclave hasta 135 °C | |
Azul | |
Celulosa |
Certificado de conformidad (COC) | |
Esterilización por vapor | |
Bolsa de polietileno fácil de rasgar con sellado térmico |