Learn More
Aurora B (Proliferation Marker) Mouse, Clone: AURKB/1593, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 9212-MSM3-P0
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15991168
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Aurora B (Proliferation Marker)
Nuclear and Cytoplasmic
AURKB/1593
Unconjugated
Mouse
39kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
9212
IgG1
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Aurora B protein fragment (aa89-251)
HeLa cells. Tonsil, Placenta, Hodgkin's Lymphoma or Colon Carcinoma
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.