missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aurora B (Proliferation Marker) Mouse, Clone: AURKB/1593, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | Aurora B (Proliferation Marker) |
---|---|
Clon | AURKB/1593 |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901178
|
EnquireBio
9212-MSM3-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991168
|
EnquireBio
9212-MSM3-P0 |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Aurora B (Proliferation Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant human Aurora B protein fragment (aa89-251) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
39kDa |
AURKB/1593 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
9212 | |
IgG1 | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear and Cytoplasmic | |
HeLa cells. Tonsil, Placenta, Hodgkin's Lymphoma or Colon Carcinoma |