Learn More
ATRX / RAD54 Mouse, Clone: 39f, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 546-MSM1-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15930688
  • 462.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-02-2023
para ver el stock
Especificaciones
ATRX / RAD54
Nuclear
39f
Unconjugated
ATRX
Recombinant human ATRX protein
Raji, HeLa or A431 Cells. Pancreas, Adrenal, Ovary, Kidney, Prostate or Stomach.
100 μg
Primary
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Mouse
280kDa
Protein A/G Purified
RUO
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.