Learn More
ATRX / RAD54 Mouse, Clone: 39f, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | ATRX / RAD54 |
---|---|
Clon | 39f |
Concentración | 200μg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15920688
|
EnquireBio
546-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
15930688
|
EnquireBio
546-MSM1-P1 |
100 μg |
510.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
ATRX / RAD54 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
Recombinant human ATRX protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
280kDa |
39f | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
ATRX | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
Raji, HeLa or A431 Cells. Pancreas, Adrenal, Ovary, Kidney, Prostate or Stomach. |