missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATP5S Recombinant Protein, Abnova

341.70€ - 518.16€

Especificaciones

reactividad cruzada Human
Formato Solution
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 40.1
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108562
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova
H00027109-P01.10UG
10 ug
341.70€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 15-02-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16118562
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova
H00027109-P01.25UG
25 ug
518.16€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 15-02-2022
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

Human
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
40.1
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Yes
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Solution
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
ATP5S (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
SDS
Product Certifications