Learn More
ATG16L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24322-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16812805
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
May play a role in autophagy By similarity. Ota T., Nat. Genet. 36:40-45(2004). Mural R. J., Submitted (JUL-2005) to the EMBL/GenBank/DDBJ databases. Bechtel S., BMC Genomics 8:399-399(2007).
Especificaciones
Especificaciones
ATG16L2
Polyclonal
Unconjugated
ATG16L2
APG16 like 2, ATG16L2, Autophagy related protein 16 2, WDR80
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
73683, 89849
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6KAU8, Q8NAA4
Atg16l2
ATG16L2 Fusion Protein Ag19399
150 μL
Primary
Human, Mouse