Learn More
ATG16L2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ATG16L2 |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16822805
|
Proteintech
24322-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16812805
|
Proteintech
24322-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
May play a role in autophagy By similarity. Ota T., Nat. Genet. 36:40-45(2004). Mural R. J., Submitted (JUL-2005) to the EMBL/GenBank/DDBJ databases. Bechtel S., BMC Genomics 8:399-399(2007).Especificaciones
ATG16L2 | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q6KAU8, Q8NAA4 | |
73683, 89849 | |
ATG16L2 Fusion Protein Ag19399 | |
Primary | |
-20°C | |
ATG16L2 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
APG16 like 2, ATG16L2, Autophagy related protein 16 2, WDR80 | |
Atg16l2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |