Learn More
Saint-Gobain Conector de tubo macho de PFA AstiPure™ Serie RF1
Utilice estos conectores para administrar líquidos corrosivos. El conector de tubo macho de PFA Saint Gobain Performance Plastics™ AstiPure™ serie RF1 es a prueba de fugas y fiable en una amplia escala de temperaturas y presiones.
Marca: Saint-Gobain RF10613
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
- Anillos de pistón de silicona de caucho resistentes para matraces
- Para aplicaciones de laboratorio generales
Especificaciones
Conector de tubo macho | |
46 mm | |
1 unidad | |
NPT de 1,91 cm (1/4 pulg) |
PFA | |
Para tubos de 6 x 8 mm de diám. | |
13mm |