Learn More
Saint-Gobain Conector de tubo macho de PFA AstiPure™ Serie RF1
Código de producto. p-8003479
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
40 mm
44 mm
46 mm
Tamaño de rosca:
NPT de 1,91 cm (1/4 pulg)
NPT de 1,91 cm (1/8 pulg)
Conditionnement:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longitud global (métrico) Tamaño de rosca unitSize
11904099 44 mm NPT de 1,91 cm (1/8 pulg) cada uno
11984139 40 mm NPT de 1,91 cm (1/4 pulg) cada uno
11914099 46 mm NPT de 1,91 cm (1/4 pulg) cada uno
11974139 40 mm NPT de 1,91 cm (1/8 pulg) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Code produit. 11904099 Sous-traitant Saint-Gobain N° du sous-traitant RF10610
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estos conectores para administrar líquidos corrosivos. El conector de tubo macho de PFA Saint Gobain Performance Plastics™ AstiPure™ de la serie RF1 es a prueba de fugas y fiable en una amplia escala de temperaturas y presiones.
  • Ideal para entornos exigentes 
  • Moldeado con teflón PFA HP 
  • La tuerca retenedora puede ser de PFA HP, PVDF o C-PVDF
  • Los accesorios están recocidos para una mayor resistencia al ciclo de temperatura, al ciclo de presión, a los golpes
  • y a la vibración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material PFA
Longitud global (métrico) 44 mm
Para utilizar con Para tubos de 6 x 8 mm de diám.
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de puerto 12mm
Tamaño de rosca NPT de 1,91 cm (1/8 pulg)
Tipo de producto Conector de tubo macho
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.