Learn More
Saint-Gobain Conector de tubo macho de PFA AstiPure™ Serie RF1
Utilice estos conectores para administrar líquidos corrosivos. El conector de tubo macho de PFA Saint Gobain Performance Plastics™ AstiPure™ serie RF1 es a prueba de fugas y fiable en una amplia escala de temperaturas y presiones.
Marca: Saint-Gobain RF10610
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Ideal para entornos exigentes
- Moldeado con teflón PFA HP
- La tuerca retenedora puede ser de PFA HP, PVDF o C-PVDF
- Los accesorios están recocidos para una mayor resistencia al ciclo de temperatura, al ciclo de presión, a los golpes
- y a la vibración
Especificaciones
Conector de tubo macho | |
44 mm | |
1 unidad | |
NPT de 1,91 cm (1/8 pulg) |
PFA | |
Para tubos de 6 x 8 mm de diám. | |
12mm |