Learn More
Fisherbrand™ Papeles de filtro cuantitativo sin cenizas, filtrado medio de grado 13
Se utiliza para precipitados finos como el fosfato amónico magnésico y el oxalato de calcio.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11784303
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Papel de filtro de poros medianos
  • Fabricados con fibras de línter de algodón al 100 %
  • Lavados con ácido y limpiados con agua desmineralizada para obtener una alta pureza
  • El contenido de cenizas es del 0,007 %
  • Aplicaciones: Industria química, de alimentos y bebidas y análisis atmosférico
Especificaciones
Especificaciones
Contenido de ceniza: 0.007%
Línteres 100 % de algodón
De 5 a 8 μm
Para precipitados finos, como el fosfato amónico magnésico, oxalato de calcio, arseniato amónico magnésico, formas más amplias de sulfato de bario
100/paquete
Papel de filtro para análisis cuantitativo sin ceniza
Disco simple
De 5 a 8 μm
50 s
13
0,16 mm
70 mm